Kaliumselenocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL483699-5GEA 63.3 EUR
SIAL483699-5G SIAL483699-25G
Kaliumselenocyanat, Sigma-Aldrich®
Potassium selenocyanate
Formel: CKNSe
Molekulargewicht: 144,08
MDL Number: MFCD00011366
CAS-Nummer: 3425-46-5
EINECS: 222-320-1
UN-Nummer: 3283
ADR: 6.1,II