Calciumnitrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL415103-25GEA
570
EUR
SIAL415103-25G
SIAL415103-100G
Calciumnitrid, Sigma-Aldrich®
Calciumnitrid
Formel:
Ca₃N₂ Molekulargewicht: 148,25 g/mol |
MDL Number:
MFCD00015985 CAS-Nummer: 12013-82-0 EINECS: 234-592-9 UN-Nummer: 3178 ADR: 4.1,II |