Magnesiumnitrid ≥99,6% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
41946.09EA 94.5 EUR
41946.09 41946.18
Magnesiumnitrid ≥99,6% (Metall-Basis)
Magnesiumnitrid
Formel: Mg₃N₂
Molekulargewicht: 100,93 g/mol
Schmelzpunkt: 800 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,71
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016205
CAS-Nummer: 12057-71-5
EINECS: 235-022-1
UN-Nummer: 3178
ADR: 4.1,II