Siliciumnitrid
Synonyme: Silicon(IV) nitride
NIST-656
PROONIST-656EA 0 EUR
PROONIST-656
Siliciumnitrid
Siliciumnitrid
Formel: N₄Si₃
Molekulargewicht: 140,28 g/mol
MDL Number: MFCD00011230
CAS-Nummer: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8