Isochinolin-N-oxid ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific

A19738.14EA 409 EUR
A19738.14 A19738.06 A19738.22
Isochinolin-N-oxid ≥98%
Isochinolin-N-oxid
Formel: C₉H₇NO
Molekulargewicht: 145,16
Siedepunkt: 170 °C (3 mmHg)
Schmelzpunkt: 103…105 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006903
CAS-Nummer: 1532-72-5
EINECS: 216-242-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR