Nickelchromit
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
19424.22EA
279
EUR
19424.22
19424.14
Nickelchromit
Nickelchromit
Contains approximately 10% NiCrO₃. Dehydrogenation catalyst
Formel:
Cr₂NiO₄ Molekulargewicht: 226,70 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064806 CAS-Nummer: 12018-18-7 EINECS: 234-636-7 |