Methyltetrahydropyran-4-carboxylat
Lieferant: Molekula
MOLEM78224733EA 0 EUR
MOLEM78224733
Methyltetrahydropyran-4-carboxylat
Methyltetrahydropyran-4-carboxylat
Formel: C₇H₁₂O₃
Molekulargewicht: 144,1684 g/mol
MDL Number: MFCD01075170
CAS-Nummer: 110238-91-0