Methyltetrahydropyran-4-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL40199-250MLEA
547
EUR
SIAL40199-250ML
SIAL40199-50ML
Methyltetrahydropyran-4-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Methyltetrahydropyran-4-carboxylat
Formel:
C₇H₁₂O₃ Molekulargewicht: 144,1684 g/mol |
MDL Number:
MFCD01075170 CAS-Nummer: 110238-91-0 |