4-Aminotetrahydropyran, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL711357-1GEA 37 EUR
SIAL711357-1G
4-Aminotetrahydropyran, Sigma-Aldrich®
4-Aminotetrahydropyran
Formel: C₅H₁₁NO
MDL Number: MFCD02179436
CAS-Nummer: 38041-19-9