2-Pyridinsulfonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL661759-10GEA 242 EUR
SIAL661759-10G
2-Pyridinsulfonsäure, Sigma-Aldrich®
2-Pyridinesulphonic acid
Formel: C₅H₅NO₃S
MDL Number: MFCD00234080
CAS-Nummer: 15103-48-7
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III