3-Pyridinsulfonsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
ACRO131925000EA
622
EUR
ACRO131925000
ACRO131921000
3-Pyridinsulfonsäure 98%
3-Pyridinesulphonic acid
Formel:
C₅H₅NO₃S Molekulargewicht: 159,16 Schmelzpunkt: >300 °C Flammpunkt: >66 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006381 CAS-Nummer: 636-73-7 EINECS: 211-265-9 UN-Nummer: 2585 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (5 % in water) Clear colorless |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |
Elemental Analysis | 9.92 to 10.43 % N |
Specific optical rotation | +5° to +8° (20°C, 589 nm) (c=2, methanol) |