3-Pyridinsulfonsäure
Lieferant: Molekula
MOLEM30531969EA 0 EUR
MOLEM30531969
3-Pyridinsulfonsäure
3-Pyridinesulphonic acid
Formel: C₅H₅NO₃S
Molekulargewicht: 159,16 g/mol
MDL Number: MFCD00006381
CAS-Nummer: 636-73-7
EINECS: 211-265-9