3-Pyridinsulfonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL82820-25GEA 26 EUR
SIAL82820-25G SIAL82820-100G
3-Pyridinsulfonsäure, Sigma-Aldrich®
3-Pyridinesulphonic acid
Formel: C₅H₅NO₃S
Molekulargewicht: 159,16 g/mol
MDL Number: MFCD00006381
CAS-Nummer: 636-73-7
EINECS: 211-265-9