2-Chlorthioxanthon
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBP559EA 0 EUR
PROOBP559
2-Chlorthioxanthon
2-Chlorthioxanthon
Formel: C₁₃H₇ClOS
Molekulargewicht: 246,72
MDL Number: MFCD00005067
CAS-Nummer: 86-39-5
EINECS: 201-667-2