2-Chlorthioxanthon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIALC72404-5GEA 86.1 EUR
SIALC72404-5G
2-Chlorthioxanthon, Sigma-Aldrich®
2-Chlorthioxanthon
Formel: C₁₃H₇ClOS
Molekulargewicht: 246,72
MDL Number: MFCD00005067
CAS-Nummer: 86-39-5
EINECS: 201-667-2