Acetonitril-[1-13C,15N] (99% ¹³C , 98% N), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL485179-250MGEA
1350
EUR
SIAL485179-250MG
Acetonitril-[1-13C,15N] (99% ¹³C , 98% N), Sigma-Aldrich®
Acetonitril-[1-13C,15N]
Formel:
C₂H₃N |
MDL Number:
MFCD01075385 CAS-Nummer: 14320-89-9 UN-Nummer: 1648 ADR: 3,II |