Acetonitril-[15N] (98% ¹⁵N), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL487864-500MGEA 811 EUR
SIAL487864-500MG
Acetonitril-[15N] (98% ¹⁵N), Sigma-Aldrich®
Acetonitril-[15N]
Formel: C₂H₃N
MDL Number: MFCD00084189
CAS-Nummer: 14149-39-4
UN-Nummer: 1648
ADR: 3,II