N,N-Dimethylformamid-[15N] (99% ¹⁵N), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL493074-500MGEA 1230 EUR
SIAL493074-500MG
N,N-Dimethylformamid-[15N] (99% ¹⁵N), Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylformamid-[15N]
Formel: HCOON(CH₃)₂
CAS-Nummer: 1449-84-9
UN-Nummer: 2265
ADR: 3,III