Zinkbromid Hydrat ≥99.9% (metals basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
44230.22EA 62.9 EUR
44230.22 44230.36
Zinkbromid Hydrat ≥99.9% (metals basis)
Zinkbromid Hydrat
Formel: Br₂Zn·H₂O
Molekulargewicht: 225,19 g/mol (anhy)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011294
CAS-Nummer: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,II