4'-(4-Bromphenyl)acetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
L13798.14EA
81.5
EUR
L13798.14
L13798.22
4'-(4-Bromphenyl)acetophenon ≥97%
4'-(4-Bromphenyl)acetophenon
Formel:
C₁₄H₁₁BrO Molekulargewicht: 275,15 Schmelzpunkt: 125…127 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00143242 CAS-Nummer: 5731-01-1 EINECS: 227-236-9 |