3,5-Dimethoxybenzylbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL480622-5GEA 121 EUR
SIAL480622-5G
3,5-Dimethoxybenzylbromid, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethoxybenzylbromid
Formel: C₉H₁₁BrO₂
MDL Number: MFCD01321368
CAS-Nummer: 877-88-3