Natrium-1-hexadecansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL106410-10GEA 79.2 EUR
SIAL106410-10G
Natrium-1-hexadecansulfonat, Sigma-Aldrich®
Natrium-1-hexadecansulfonat
Formel: C₁₆H₃₃NaSO₃
Molekulargewicht: 328,49 g/mol
MDL Number: MFCD00007528
CAS-Nummer: 15015-81-3
EINECS: 239-100-6