1-Nonansulfonsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALN0893-5GEA 235 EUR
SIALN0893-5G SIALN0893-25G
1-Nonansulfonsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
1-Nonanesulphonic acid sodium salt
Formel: C₉H₁₉NaO₃S
Molekulargewicht: 230,30
MDL Number: MFCD00025010
CAS-Nummer: 35192-74-6