4-tert-Butylphenylboronsäure
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBAC35897.50EA 0 EUR
MAYBAC35897.50 MAYBAC35897.1 MAYBAC35897.10
4-tert-Butylphenylboronsäure
4-tert-Butylphenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₅BO₂
Molekulargewicht: 178,04 g/mol
MDL Number: MFCD01009697
CAS-Nummer: 123324-71-0