4-tert-Butylphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B24408.06EA
112
EUR
B24408.06
B24408.03
4-tert-Butylphenylboronsäure ≥97%
4-tert-Butylphenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₅BO₂ Molekulargewicht: 178,04 Schmelzpunkt: 191…196 °C |
MDL Number:
MFCD01009697 CAS-Nummer: 123324-71-0 EINECS: 000-000-0 |