4-tert-Butylphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL480053-25GEA 288 EUR
SIAL480053-25G SIAL480053-5G
4-tert-Butylphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylphenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₅BO₂
Molekulargewicht: 178,04 g/mol
MDL Number: MFCD01009697
CAS-Nummer: 123324-71-0