4-Butylphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L15584.06EA 165 EUR
L15584.06 L15584.03
4-Butylphenylboronsäure ≥98%
4-Butylphenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₅BO₂
Molekulargewicht: 178,04
Schmelzpunkt: 103…106 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093926
CAS-Nummer: 145240-28-4
EINECS: 000-000-0