4-Butylphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL521493-5GEA
46.1
EUR
SIAL521493-5G
SIAL521493-1G
4-Butylphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-Butylphenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₅BO₂ Molekulargewicht: 178,04 g/mol |
MDL Number:
MFCD02093926 CAS-Nummer: 145240-28-4 |