4-Nonylphenylboronsäure
Lieferant: Cayman Chemical
CAYM13140-100EA 18 EUR
CAYM13140-100 CAYM13140-250 CAYM13140-500 CAYM13140-1
4-Nonylphenylboronsäure
4-Nonylphenylboronsäure
Formel: C₁₅H₂₅BO₂
Molekulargewicht: 248,18
MDL Number: MFCD02093070
CAS-Nummer: 256383-45-6