Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
2,4,6-Triisopropylphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Alfa Aesar
Achtung
B22891.14 B22891.03 B22891.06
2,4,6-Triisopropylphenylboronsäure ≥98%
Formel: C₁₅H₂₅BO₂
Molekulargewicht: 248,16
Schmelzpunkt: ∼ 165 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02683099
CAS-Nummer: 154549-38-9
EINECS: 000-000-0
Order Now
BESTELLEN
WEITERE INFORMATIONEN
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge