2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylbromid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H26795.03EA 120 EUR
H26795.03 H26795.06
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylbromid ≥97%
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrF₄O
Molekulargewicht: 273,02 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115890
CAS-Nummer: 86256-24-8
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III