3-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzylbromid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H26275.MDEA 93.9 EUR
H26275.MD H26275.03
3-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzylbromid ≥97%
3-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrF₄O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660205
CAS-Nummer: 886499-04-3
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II