4-Fluor-3-(trifluormethoxy)benzylbromid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H26343.03EA 286 EUR
H26343.03 H26343.MD
4-Fluor-3-(trifluormethoxy)benzylbromid ≥97%
4-Fluor-3-(trifluormethoxy)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrF₄O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660256
CAS-Nummer: 86256-50-0
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II