Nickel(II)chlorid 0.5 M in wässriger Lösung

Lieferant: Alfa Aesar
Gefahr

Synonyme: Nickeldichlorid

J61204.ADEA 33.9 EUR
J61204.AD J61204.AE
Nickel(II)chlorid 0.5 M in wässriger Lösung
Nickel(II)chlorid
Formel: Cl₂Ni
Molekulargewicht: 129,6 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011142
CAS-Nummer: 7718-54-9
EINECS: 231-743-0
UN-Nummer: 3082
ADR: 9,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR