4,6-Dichlor-o-toluidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL569240-5GEA 70.6 EUR
SIAL569240-5G
4,6-Dichlor-o-toluidin, Sigma-Aldrich®
4,6-Dichlor-o-toluidin
Formel: C₇H₇Cl₂N
Molekulargewicht: 176,05 g/mol
MDL Number: MFCD00044074
CAS-Nummer: 30273-00-8