2-Chlorethyl-phenylsulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL417602-25MLEA
149
EUR
SIAL417602-25ML
SIAL417602-5ML
2-Chlorethyl-phenylsulfid, Sigma-Aldrich®
2-Chlorethyl-phenylsulfid
Formel:
C₈H₉ClS Molekulargewicht: 172,68 g/mol |
MDL Number:
MFCD00013691 CAS-Nummer: 5535-49-9 EINECS: 226-891-8 |