7-Amino-2-methylchromon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL578231-1GEA 31.8 EUR
SIAL578231-1G
7-Amino-2-methylchromon, Sigma-Aldrich®
7-Amino-2-methylchromon
Formel: C₁₀H₉NO₂
MDL Number: MFCD04974088
CAS-Nummer: 30779-70-5