2-Fluor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure ≥97%
Achtung
H53364.03EA 117 EUR
H53364.03 H53364.06
2-Fluor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure ≥97%
2-Fluor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₅BF₄O₂
Molekulargewicht: 207,92
Schmelzpunkt: 56…58 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07784336
CAS-Nummer: 157834-21-4