3-Fluor-4-methylphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B24512.14EA
688
EUR
B24512.14
B24512.03
B24512.06
3-Fluor-4-methylphenylboronsäure ≥98%
3-Fluor-4-methylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BFO₂ Molekulargewicht: 153,95 g/mol Schmelzpunkt: 234 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02683115 CAS-Nummer: 168267-99-0 |