4-Fluor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H52483.06EA 274 EUR
H52483.06 H52483.03
4-Fluor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure ≥98%
4-Fluor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₅BF₄O₂
Molekulargewicht: 207,92
Schmelzpunkt: 170…174 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07363787
CAS-Nummer: 182344-23-6