2'-Fluor-6'-(trifluormethyl)acetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL345733-1GEA 28.5 EUR
SIAL345733-1G
2'-Fluor-6'-(trifluormethyl)acetophenon, Sigma-Aldrich®
2'-Fluor-6'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₆F₄O
Molekulargewicht: 206,14
MDL Number: MFCD00061249
CAS-Nummer: 174013-29-7