3'-Fluor-4'-(trifluormethyl)acetophenon ≥97%
|
Achtung
|
B22874.06EA
217
EUR
B22874.06
3'-Fluor-4'-(trifluormethyl)acetophenon ≥97%
3'-Fluor-4'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel:
C₉H₆F₄O Molekulargewicht: 206,14 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236273 CAS-Nummer: 237761-81-8 |