4'-Fluor-3'-(trifluormethyl)acetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A16501.06EA 138 EUR
A16501.06 A16501.03
4'-Fluor-3'-(trifluormethyl)acetophenon ≥97%
4'-Fluor-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₆F₄O
Molekulargewicht: 206,14 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061252
CAS-Nummer: 208173-24-4