3,5-Difluor-2-methylbenzamid ≥97%
Achtung
H33022.03EA 204 EUR
H33022.03 H33022.MD
3,5-Difluor-2-methylbenzamid ≥97%
3,5-Difluor-2-methylbenzamid
Formel: C₈H₇F₂NO
Molekulargewicht: 171,15 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19687171
CAS-Nummer: 1323966-37-5