2,4-Difluor-3-methylbenzylamin 95%
Gefahr
H32060.03EA 174 EUR
H32060.03 H32060.MD
2,4-Difluor-3-methylbenzylamin 95%
2,4-Difluor-3-methylbenzylamin
Formel: C₈H₉F₂N
Molekulargewicht: 157,16 g/mol
Siedepunkt: 42 °C (1 mmHg)
MDL Number: MFCD08275293
CAS-Nummer: 847502-90-3
ADR: 8,III