5-Fluor-2-methylbenzylamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H26613.03EA 101 EUR
H26613.03 H26613.06
5-Fluor-2-methylbenzylamin 97%
5-Fluor-2-methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₀FN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631526
CAS-Nummer: 261951-69-3
ADR: 8,III