2-(Difluormethoxy)benzylamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L19165.MDEA
32.1
EUR
L19165.MD
L19165.03
2-(Difluormethoxy)benzylamin 97%
2-(Difluormethoxy)benzylamin
Formel:
C₈H₉F₂NO Molekulargewicht: 173,16 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236229 CAS-Nummer: 243863-36-7 ADR: 8,III |