2-Ethoxy-3,5-difluorbenzylamin 97%, JRD
|
Gefahr
|
H32972.03EA
183
EUR
H32972.03
H32972.MD
2-Ethoxy-3,5-difluorbenzylamin 97%, JRD
2-Ethoxy-3,5-difluorbenzylamin
Formel:
C₉H₁₁F₂NO Molekulargewicht: 187,19 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09258721 CAS-Nummer: 1017779-86-0 ADR: 8,III |