3-Fluor-4-methoxybenzylamin 97%
Lieferant: Alfa Aesar
Gefahr
H26607.03EA 64.8 EUR
H26607.03 H26607.09
3-Fluor-4-methoxybenzylamin 97%
3-Fluor-4-methoxybenzylamin
Formel: C₈H₁₀FNO
Molekulargewicht: 155,17
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04116360
CAS-Nummer: 123652-95-9
ADR: 8,III