5-Fluor-2-methoxybenzylamin 97%, JRD
Gefahr
H32897.MDEA 66.6 EUR
H32897.MD H32897.03
5-Fluor-2-methoxybenzylamin 97%, JRD
5-Fluor-2-methoxybenzylamin
Formel: C₈H₁₀FNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06213625
CAS-Nummer: 148870-38-6
ADR: 8,III